(S)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0908-1G PC0908-250MG PC0908-5G
APOSPC0908-1GEA 1100 DKK
APOSPC0908-1G APOSPC0908-250MG APOSPC0908-5G
(S)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride
(S)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride
Formel: C₃H₆F₃N·ClH
Smeltepunkt: 217…221 °C (subl.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779094
CAS-nummer: 125353-44-8