2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Cyanomethyl)-3-fluoroanisole, 2-Fluoro-6-methoxybenzyl cyanide, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetonitrile
PC0905-1G PC0905-5G
APOSPC0905-1GEA 632 DKK
APOSPC0905-1G APOSPC0905-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FNO
Kogepunkt: 109…110 °C (3 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00671772
CAS-nummer: 500912-18-5