2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0892-25G PC0892-5G
APOSPC0892-25GEA 3450 DKK
APOSPC0892-25G APOSPC0892-5G
2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane 97%
2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane
Formel: C₆ClF₁₃
Kogepunkt: 83…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153741
CAS-nummer: 67437-97-2