3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Fluoro-2-methylphenyl)methanol, (3-Fluoro-o-tolyl)methanol
PC0885-10G PC0885-1G PC0885-5G
APOSPC0885-10GEA 818 DKK
APOSPC0885-10G APOSPC0885-1G APOSPC0885-5G
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788542
CAS-nummer: 500912-13-0