Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)-1,3,5-triazatriphosphine, Hexakis(1H,1H,3H-perfluoropropoxy)phosphazene, Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
PC0874-1G PC0874-250MG
APOSPC0874-1GEA 5450 DKK
APOSPC0874-1G APOSPC0874-250MG
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Formel: C₁₈H₁₈F₂₄N₃O₆P₃
Molekylvægt: 921.235 g/mol
Kogepunkt: 174…176 °C (2 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798140
CAS-nummer: 58943-98-9