3-Fluoro-2-iodoanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0873-1G PC0873-25G PC0873-5G
APOSPC0873-1GEA 305 DKK
APOSPC0873-1G APOSPC0873-25G APOSPC0873-5G
3-Fluoro-2-iodoanisole
3-Fluoro-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆FIO
Kogepunkt: 240 °C (746 mm Hg)
Massefylde: 1,859 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788539
CAS-nummer: 7079-54-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III