1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Fluorobenzoyl)-4-phenylbuta-1,3-diene
PC0821-100MG PC0821-1G
APOSPC0821-100MGEA 262 DKK
APOSPC0821-100MG APOSPC0821-1G
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
Formel: C₁₇H₁₃FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017966
CAS-nummer: 99646-84-1