Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC0817-1G
PC0817-5G
APOSPC0817-1GEA
1440
DKK
APOSPC0817-1G
APOSPC0817-5G
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Formel:
C₁₀H₁₀F₃N₃O₂ Smeltepunkt: 92…93 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00763903 CAS-nummer: 99422-00-1 |