5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)benzotrifluoride, 2-Formyl-4-nitro-3'-(trifluoromethyl)diphenyl ether
PC0786-10G PC0786-5G
APOSPC0786-10GEA 1500 DKK
APOSPC0786-10G APOSPC0786-5G
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
Formel: C₁₄H₈F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001331
CAS-nummer: 217186-14-6