1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0764-25G PC0764-5G
APOSPC0764-25GEA 5070 DKK
APOSPC0764-25G APOSPC0764-5G
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
Formel: C₃H₄F₄O
Kogepunkt: 38…39 °C (768 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07366529
CAS-nummer: 50285-05-7
UN nummer: 3271
ADR: 3,III