3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0707-5G PC0707-10G
APOSPC0707-5GEA 654 DKK
APOSPC0707-5G APOSPC0707-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formel: C₁₀H₅ClF₆O
Molekylvægt: 290.59 g/mol
Kogepunkt: 103 °C (10 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788501
CAS-nummer: 174083-39-7
UN nummer: 3265
ADR: 8 III