Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0657-1G PC0657-250MG
APOSPC0657-1GEA 3520 DKK
APOSPC0657-1G APOSPC0657-250MG
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene
Formel: C₄₂H₁₈F₇₂N₃O₆P₃
Smeltepunkt: 47…51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00798143
CAS-nummer: 3830-74-8