2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0655-1G PC0655-100MG
APOSPC0655-1GEA 763 DKK
APOSPC0655-1G APOSPC0655-100MG
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine
Formel: C₅H₁₀F₂N₂
Kogepunkt: 47 °C (37 mm Hg)
Massefylde: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788478
CAS-nummer: 220405-40-3
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II