4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0639-1G PC0639-5G
APOSPC0639-1GEA 1050 DKK
APOSPC0639-1G APOSPC0639-5G
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Formel: C₁₅H₁₀FNO₃
Smeltepunkt: 203…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024742
CAS-nummer: 2805-53-0