3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0625-1G PC0625-5G PC0625-250MG
APOSPC0625-1GEA 924 DKK
APOSPC0625-1G APOSPC0625-5G APOSPC0625-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Formel: C₁₁H₆F₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153671
CAS-nummer: 140647-19-4