(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanol
PC0603-1G PC0603-25G PC0603-5G
APOSPC0603-1GEA 262 DKK
APOSPC0603-1G APOSPC0603-25G APOSPC0603-5G
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Formel: C₈H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092991
CAS-nummer: 162427-79-4