(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0601-1G PC0601-250MG
APOSPC0601-1GEA 1590 DKK
APOSPC0601-1G APOSPC0601-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Kogepunkt: 76 °C (20 mm Hg)
Massefylde: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093009
CAS-nummer: 84499-73-0