(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0597-100MG PC0597-250MG
APOSPC0597-100MGEA 273 DKK
APOSPC0597-100MG APOSPC0597-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093002
CAS-nummer: 127733-46-4