(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-[(1S)-1-Hydroxyethyl]benzotrifluoride, (S)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC0595-1G PC0595-250MG
APOSPC0595-1GEA 1250 DKK
APOSPC0595-1G APOSPC0595-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formel: C₉H₉F₃O
Molekylvægt: 190.162 g/mol
Massefylde: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093008
CAS-nummer: 99493-93-3