(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0589-250MG PC0589-1G
APOSPC0589-250MGEA 1370 DKK
APOSPC0589-250MG APOSPC0589-1G
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel: C₉H₉F₃O
Molekylvægt: 190.162 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093004
CAS-nummer: 96789-80-9