(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0588-1G PC0588-250MG
APOSPC0588-1GEA 9850 DKK
APOSPC0588-1G APOSPC0588-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formel: C₉H₉F₃O
Kogepunkt: 100…102 °C
Massefylde: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684188
CAS-nummer: 127852-24-8