(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0587-1G PC0587-250MG PC0587-5G
APOSPC0587-1GEA 393 DKK
APOSPC0587-1G APOSPC0587-250MG APOSPC0587-5G
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formel: C₉H₉F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093001
CAS-nummer: 127852-27-1