(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0586-1G PC0586-250MG
APOSPC0586-1GEA 3750 DKK
APOSPC0586-1G APOSPC0586-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formel: C₉H₉F₃O
Molekylvægt: 190.162 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093000
CAS-nummer: 127852-29-3