1H-Nonafluorobutane 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorobutane
PC0548-10G PC0548-25G
APOSPC0548-10GEA 2840 DKK
APOSPC0548-10G APOSPC0548-25G
1H-Nonafluorobutane 99%
1H-Nonafluorobutane
Formel: C₄HF₉
Kogepunkt: 14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272355
CAS-nummer: 375-17-7
UN nummer: 3163
ADR: 2.2,