Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylate, 4-[4-(Methoxycarbonyl)-3-methylisoxazol-5-yl]benzotrifluoride
PC0495-500MG PC0495-1G PC0495-5G
APOSPC0495-500MGEA 0 DKK
APOSPC0495-500MG APOSPC0495-1G APOSPC0495-5G
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Molekylvægt: 285.219 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100442
CAS-nummer: 175276-89-8