2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0487-1G PC0487-25G PC0487-5G
APOSPC0487-1GEA 861 DKK
APOSPC0487-1G APOSPC0487-25G APOSPC0487-5G
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel: C₉H₉F₃O
Kogepunkt: 81…83 °C (3 mm Hg)
Massefylde: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366525
CAS-nummer: 426-54-0