4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 2490 DKK
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631602
CAS-nummer: 261952-11-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II