2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Chloroformyl)-4-methylbenzotrifluoride, 3-(Chlorocarbonyl)-4-methylbenzotrifluoride
PC0466-1G PC0466-2.5G PC0466-5G
APOSPC0466-1GEA 262 DKK
APOSPC0466-1G APOSPC0466-2.5G APOSPC0466-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O
Molekylvægt: 222.592 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631599
CAS-nummer: 261952-08-3
UN nummer: 3264
ADR: 8 III