2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0418-1G PC0418-25G PC0418-5G
APOSPC0418-1GEA 994 DKK
APOSPC0418-1G APOSPC0418-25G APOSPC0418-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Kogepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631543
CAS-nummer: 261951-92-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III