4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0333-1G PC0333-25G PC0333-5G
APOSPC0333-1GEA 549 DKK
APOSPC0333-1G APOSPC0333-25G APOSPC0333-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride
Formel: C₈H₄F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039230
CAS-nummer: 368-94-5