4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Aminocarbonyl)-4,5-difluorobenzotrifluoride
PC0298-1G PC0298-5G
APOSPC0298-1GEA 2250 DKK
APOSPC0298-1G APOSPC0298-5G
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄F₅NO
Molekylvægt: 225.115 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631486
CAS-nummer: 261944-97-2