2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2,6-Difluoro-3-methylphenyl)methanol, 2,4-Difluoro-3-(hydroxymethyl)toluene
PC0250-10G PC0250-5G
APOSPC0250-10GEA 1480 DKK
APOSPC0250-10G APOSPC0250-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O
Molekylvægt: 158.145 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631335
CAS-nummer: 261763-40-0