2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0203-1G PC0203-25G PC0203-5G
APOSPC0203-1GEA 1220 DKK
APOSPC0203-1G APOSPC0203-25G APOSPC0203-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Formel: C₅H₃F₇O
Kogepunkt: 47…49 °C
Massefylde: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236084
CAS-nummer: 1735-87-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III