4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid, 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylic acid
PC0196-1G PC0196-5G PC0196-10G
APOSPC0196-1GEA 273 DKK
APOSPC0196-1G APOSPC0196-5G APOSPC0196-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
Molekylvægt: 250.602 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631407
CAS-nummer: 58537-09-0