3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol, (3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC0180-5G PC0180-1G
APOSPC0180-5GEA 1160 DKK
APOSPC0180-5G APOSPC0180-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631559
CAS-nummer: 56456-48-5