3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0176-5G PC0176-1G
APOSPC0176-5GEA 1490 DKK
APOSPC0176-5G APOSPC0176-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631466
CAS-nummer: 40251-61-4