4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0175-1G PC0175-5G
APOSPC0175-1GEA 1010 DKK
APOSPC0175-1G APOSPC0175-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Formel: C₂₁H₁₄F₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00080523
CAS-nummer: 108050-41-5