3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC01679-1G PC01679-250MG PC01679-5G
APOSPC01679-1GEA 1380 DKK
APOSPC01679-1G APOSPC01679-250MG APOSPC01679-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18396946
CAS-nummer: 1261827-82-0