2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 3-Amino-4-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 2-(Trifluoroacetyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC01674-1G PC01674-250MG
APOSPC01674-1GEA 2970 DKK
APOSPC01674-1G APOSPC01674-250MG
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅F₆NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25976379
CAS-nummer: 1448858-61-4