2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-6-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC01673-100MG PC01673-1G PC01673-250MG
APOSPC01673-100MGEA 1160 DKK
APOSPC01673-100MG APOSPC01673-1G APOSPC01673-250MG
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689228
CAS-nummer: 1414958-52-3