1,1,1-Trifluorohexane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC01657-1G PC01657-5G
APOSPC01657-1GEA 866 DKK
APOSPC01657-1G APOSPC01657-5G
1,1,1-Trifluorohexane 97%
1,1,1-Trifluorohexane
Formel: C₆H₁₁F₃
Kogepunkt: 75…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606064
CAS-nummer: 17337-12-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,II