2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-ol, 1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
PC01648-1G PC01648-250MG PC01648-5G
APOSPC01648-1GEA 2180 DKK
APOSPC01648-1G APOSPC01648-250MG APOSPC01648-5G
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12047707
CAS-nummer: 74457-87-7