4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-Formyl-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01643-1G PC01643-5G
APOSPC01643-1GEA 164 DKK
APOSPC01643-1G APOSPC01643-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₃S
Molekylvægt: 252.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15479075
CAS-nummer: 1215310-75-0