Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC01640-1G PC01640-250MG PC01640-5G
APOSPC01640-1GEA 1420 DKK
APOSPC01640-1G APOSPC01640-250MG APOSPC01640-5G
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether 97%
Heptafluoroisopropyl 4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobut-1-yl ether
Formel: C₇H₄F₁₁IO
Kogepunkt: 85…87 °C (100 mm Hg)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23381072
CAS-nummer: 25080-20-0