4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Bromo-8-fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Bromo-8-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC01535-1G PC01535-250MG
APOSPC01535-1GEA 4360 DKK
APOSPC01535-1G APOSPC01535-250MG
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formel: C₈H₃BrFNO₃
Molekylvægt: 260.017 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28348374
CAS-nummer: 1820618-26-5