2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC01531-5G PC01531-1G
APOSPC01531-5GEA 1460 DKK
APOSPC01531-5G APOSPC01531-1G
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene
Formel: C₇H₅Cl₂F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16817664
CAS-nummer: 1242339-87-2