(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC01525-1G PC01525-250MG PC01525-5G
APOSPC01525-1GEA 2180 DKK
APOSPC01525-1G APOSPC01525-250MG APOSPC01525-5G
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₅F₃O
Kogepunkt: 81…82 °C
Massefylde: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06797330
CAS-nummer: 17628-73-8
UN nummer: 1987
ADR: 3,II