2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01523-1G PC01523-250MG PC01523-5G
APOSPC01523-1GEA 1830 DKK
APOSPC01523-1G APOSPC01523-250MG APOSPC01523-5G
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N₃O₂
Molekylvægt: 207.11 g/mol
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28155019
CAS-nummer: 1000152-83-9