2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC01522-1G PC01522-250MG
APOSPC01522-1GEA 3000 DKK
APOSPC01522-1G APOSPC01522-250MG
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃IN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22123874
CAS-nummer: 1321530-57-7