2-Bromo-6-fluorothioanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Bromo-6-fluorophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene
PC01512-1G PC01512-25G PC01512-5G
APOSPC01512-1GEA 2080 DKK
APOSPC01512-1G APOSPC01512-25G APOSPC01512-5G
2-Bromo-6-fluorothioanisole
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Formel: C₇H₆BrFS
Molekylvægt: 221.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22056775
CAS-nummer: 1370025-53-8